Få mere at vide
Sampling Systems™ Flaskeholder
Artikelnummer. 17992042 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17992042 500 ml
17962042 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17992042 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 5065D502
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Holder sikkert flasker op til 88 mm i diameter på TeleScoop. Vinklen kan indstilles før udtagning af væskeprøverne.
  • Teleskopprøvetagere bruges ofte til at tage overfladeprøver fra floder, tanke og søer
  • Et bredt udvalg af tilbehør er tilgængeligt for at gøre TeleScoop ideel til de fleste applikationer
  • Tilbehør er udskiftelige og klikker simpelthen på plads
Tekniske data
Produkttype Dipper
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej