Få mere at vide
Cole-Parmer™ Flaskeholder
Artikelnummer. 11740009 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Holder:
Flasker (4 x 3-1/8 tommer i diameter)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11740009 Flasker (4 x 3-1/8 tommer i diameter) Hver
1 options
Artikelnummer. 11740009 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 6352670
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Cole Parmer Flaskeholderen kan monteres på en væg, hætte eller bordplade med påsat dobbeltsidet tape. Den kan nemt håndtere de fleste almindelige vaskeflasker.
Cole Parmer Flaskeholderen kan monteres på en væg, hætte eller bordplade med påsat dobbeltsidet tape. Den kan nemt håndtere de fleste almindelige vaskeflasker.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder Flasker (4 x 3-1/8 tommer i diameter)
Materiale Polypropylen, PVC
Stillinger Monter på væg, motorhjelm eller bordplade
Sterilitet Ikke steril
Mængde 1/Pk.
Produkttype Flaskehylder og bærere
Diameter (metrisk) Indvendig 76.2 mm