Få mere at vide
Interscience 2 L flaske (GL 45)
Description
Sæt med 3 GL 45 glasflasker (2 L), autoklaverbar
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Oversigt | GL45 glasflaske (2 L), autoklaverbar |
| Til brug med (udstyr) | easySpiral |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Reagensflaske |