Få mere at vide
Cole Parmer Bottle/Cylinder Brush
Artikelnummer. 11792473 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11792473 Sort Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 11792473 Leverandør Cole Parmer Leverandørnr. 8455016
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Cole Parmer Bottle/Cylinder Brush is ideal for cleaning bottles, cylinders, and large test tubes
  • Full radial end tip promotes effective cleaning and reduces scratching of glass and plasticware.
  • Wire handle has hanging hook
Tekniske data
Produkttype Bottle/Cylinder Brushes
Håndtag Materiale Wire
Tip Type Full Radial End
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Bottles, Cylinders, Large Test Tubes
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (engelsk) Håndtag 11 in.
Længde (metrisk) 40.64 cm
Mængde 12/Pk.