Få mere at vide
Karl Hecht™ Flaske til Cederolie
Artikelnummer. 10445041
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10445041 40 mL
1 options
Artikelnummer. 10445041 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 40920010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.65 DKK
    246.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.85 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Et tilbehør til brug med mikroskopi og farvning.
  • Med udskiftelig indslebet ravpipette
  • Klart glas, plasthætte og glasstang
  • Kapacitet på ca. 40 ml
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 40 mL
Farve Klar
Til brug med (applikation) Mikroskopi og farvning
Inkluderer Indslebet ravpipette, glasstav
Højde (metrisk) med lukning 100 mm
Materiale Glas
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 60 mm
Lukningsmateriale Plast
Diameter (metrisk) 54 mm
Produkttype Cederolie flaske