Få mere at vide
Socorex™ Calibrex™ Universal 520 flaske-top dispensere
Beskrivelse
- Dispenser med justerbar volumen.
- Kemisk resistent.
- Jævn, ubesværet aktivering.
- Bundgevind passer til en flaskehalsdiameter på 32 mm.
- Leveres med 3 adaptere (PP-materiale) til 28, 40 og 45 mm flaskehalsdiametre.
- Farvekodningsidentifikation.
- QR-kodet kemisk kompatibilitet
- Hurtig, pålidelig og venlig lydstyrkeindstilling:
- Hurtig og præcis enkelthåndsjustering.
- Effektiv klik-stop-mekanisme forhindrer uønsket ændring.
- Stort display er let at læse; vinduet justeres til den ønskede side af instrumentkroppen.
- Hvert trin på den cylindriske knast er prækalibreret og svarer til en opdeling på volumeninddelingen.
- Instrumentet roterer 360° for passende placering oven på flasken.
- Luftindtaget kan forstørres for at modtage et Luer-membranfilter, hvis luftbåren forurening er et problem.
- Fabrikskalibreret og let genkalibreret i laboratoriet.
- Demontering/genmontering uden værktøj.
- Autoklaverbar ved 121 °C / 250 °F.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | < ±2,0% til < ±0,6% |
| Produkttype | Flaske-Calibrex |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Volumen (metrisk) | 1 til 5 ml |
| Inkrementer | 0.1 mL |
| Præcision | <0.5% - <0.1% |