Få mere at vide
Socorex™ Calibrex™ Universal 520 flaske-top dispensere
Artikelnummer. 10586712
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 10 ml
1 til 5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10586712 1 til 10 ml Hver
10656351 1 til 5 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10586712 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 520.010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2820.00 DKK
    2545.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 274.09 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Konstrueret med kemisk inerte kontaktkomponenter for bred kemisk resistens, er disse flaske-top dispensere universelt tilpasset til de fleste laboratoriereagenser. Socorex™ Calibrex™ Universal 520 flaske-top dispensere er nemme at bruge og vedligeholde.
  • Dispenser med justerbar volumen.
  • Kemisk resistent.
  • Jævn, ubesværet aktivering.
  • Bundgevind passer til en flaskehalsdiameter på 32 mm.
    • Leveres med 3 adaptere (PP-materiale) til 28, 40 og 45 mm flaskehalsdiametre.
  • Farvekodningsidentifikation.
  • QR-kodet kemisk kompatibilitet
  • Hurtig, pålidelig og venlig lydstyrkeindstilling:
    • Hurtig og præcis enkelthåndsjustering.
    • Effektiv klik-stop-mekanisme forhindrer uønsket ændring.
    • Stort display er let at læse; vinduet justeres til den ønskede side af instrumentkroppen.
    • Hvert trin på den cylindriske knast er prækalibreret og svarer til en opdeling på volumeninddelingen.
  • Instrumentet roterer 360° for passende placering oven på flasken.
  • Luftindtaget kan forstørres for at modtage et Luer-membranfilter, hvis luftbåren forurening er et problem.
  • Fabrikskalibreret og let genkalibreret i laboratoriet.
  • Demontering/genmontering uden værktøj.
  • Autoklaverbar ved 121 °C / 250 °F.
Tekniske data
Nøjagtighed < ±1,5% til < ±0,6%
Produkttype Flaske-Calibrex
Autoklaverbar Autoklaverbar
Volumen (metrisk) 1 til 10 ml
Inkrementer 0.25 mL
Præcision <0.5% - <0.1%