Få mere at vide
B2M™ Flaskebørster
Artikelnummer. p-8000510
Længde (metrisk) håndtag:
190 mm
250 mm
270 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Længde (metrisk) børste:
75 mm
80 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Diameter (metrisk) børster:
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
30 mm
50 mm
Tip Type:
Bomuldsspids
Indbundet børstespids
Retur Slut
Skal End
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12038768
Brand: B2M™ 10158
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rengør alle typer flasker og rør. B2M™ Flaskebørster fås med silke-, nylon- eller gedehårsbørster til alle anvendelsesmuligheder. Børstetyper og -størrelser er tilgængelige til effektiv rengøring af enhver størrelse eller type beholder.
  • Tre valg af børster:
    • Hvide silkebørster til almindelig rengøring
    • Nylon børstehår er meget modstandsdygtige til brug med aggressive stoffer
    • Gedehårsbørster er meget bløde til skånsom rengøring
  • En række forskellige tip stilarter, herunder: bundet børstehår, 2 væge, bomuld og skalspidser
  • Til rengøring af alle beholdere: tuber, buretter, bolde og flasker
Tekniske data
Produkttype Flaskebørste
Børstemateriale Nylon
Tip Type Retur Slut
Diameter (metrisk) børster 15 mm
Til brug med (applikation) Generel rengøring, med aggressive stoffer
Til brug med (udstyr) Reagensglas
Længde (metrisk) børste 100 mm
Længde (metrisk) håndtag 300 mm
Mængde 10 Pk.