Få mere at vide
B2M™ Flaskebørster
Beskrivelse
- Tre valg af børster:
- Hvide silkebørster til almindelig rengøring
- Nylon børstehår er meget modstandsdygtige til brug med aggressive stoffer
- Gedehårsbørster er meget bløde til skånsom rengøring
- En række forskellige tip stilarter, herunder: bundet børstehår, 2 væge, bomuld og skalspidser
- Til rengøring af alle beholdere: tuber, buretter, bolde og flasker
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flaskebørste |
| Tip Type | Retur Slut |
| Diameter (metrisk) børster | 30 mm |
| Til brug med (applikation) | Generel rengøring |
| Til brug med (udstyr) | Reagensglas |
| Længde (metrisk) børste | 110 mm |
| Længde (metrisk) håndtag | 250 mm |
| Mængde | 10 Pk. |