Få mere at vide
B2M™ Flaskebørster
Artikelnummer. 12048758
Skift visning
Længde (metrisk) håndtag:
190 mm
250 mm
270 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Længde (metrisk) børste:
75 mm
80 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Diameter (metrisk) børster:
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
30 mm
50 mm
Tip Type:
Bomuldsspids
Indbundet børstespids
Retur Slut
Skal End
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) håndtag Længde (metrisk) børste Diameter (metrisk) børster Tip Type Pakningsstørrelse
12048758 250 mm 110 mm 18 mm Retur Slut -
12038768 300 mm 100 mm 15 mm Retur Slut -
11788612 270 mm 100 mm 50 mm Skal End -
12028768 500 mm 100 mm 13 mm Retur Slut -
12058758 250 mm 110 mm 30 mm Retur Slut -
12048768 300 mm 110 mm 18 mm Bomuldsspids -
12058768 300 mm 110 mm 20 mm Retur Slut -
11768632 400 mm 120 mm 50 mm Indbundet børstespids Pakke med 10
11788592 500 mm 120 mm 50 mm Indbundet børstespids -
12088758 300 mm 75 mm 8 mm Retur Slut -
12038758 190 mm 80 mm 12 mm Retur Slut -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 12048758 Leverandør B2M™ Leverandørnr. 10086
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.10 DKK
    112.01 DKK / Pakke med 10
    Spare 142.09 DKK
    55% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Rengør alle typer flasker og rør. B2M™ Flaskebørster fås med silke-, nylon- eller gedehårsbørster til alle anvendelsesmuligheder. Børstetyper og -størrelser er tilgængelige til effektiv rengøring af enhver størrelse eller type beholder.
  • Tre valg af børster:
    • Hvide silkebørster til almindelig rengøring
    • Nylon børstehår er meget modstandsdygtige til brug med aggressive stoffer
    • Gedehårsbørster er meget bløde til skånsom rengøring
  • En række forskellige tip stilarter, herunder: bundet børstehår, 2 væge, bomuld og skalspidser
  • Til rengøring af alle beholdere: tuber, buretter, bolde og flasker
Tekniske data
Produkttype Flaskebørste
Tip Type Retur Slut
Diameter (metrisk) børster 18 mm
Til brug med (applikation) Generel rengøring
Til brug med (udstyr) Reagensglas
Længde (metrisk) børste 110 mm
Længde (metrisk) håndtag 250 mm
Mængde 10 Pk.