Få mere at vide
Reitenspiess™ Flaskebørste
Artikelnummer. p-8008527
Diameter (metrisk) børster:
55 mm
80 mm
Børstemateriale:
Bleget børstehår
Hog Bristle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10196600
Brand: Reitenspiess™ 22550234
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Rengør, desinficer og steriliser dine laboratorieflasker ved hjælp af Reitenspiess™ Flaskebørste. Med en række længder og børstehårtyper kan børsten specificeres til dine specifikke glasvarerbehov.
  • Forskellige børstehårtyper
  • 1 stk i pakken
  • Forskellige længder og diametre
Tekniske data
Produkttype Flaskebørste
Børstemateriale Hog Bristle
Diameter (metrisk) børster 55 mm
Længde (metrisk) 500 mm
Mængde 1 stk.