Få mere at vide
Micronova™ Bottle Brush
Artikelnummer. 12795715 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12795715 Blå Hver
1 options
Artikelnummer. 12795715 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BRDB50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Produkttype Bottle Brush
Farve Blå
Diameter (engelsk) Børstehår 4 in.
Til brug med (applikation) For Air Gun Kit
Længde (engelsk) 16 in.
Længde (engelsk) Pensel 6 in.
Mængde 1 Ea.