Få mere at vide
BRAND™ Flaskeadaptere til BRAND Bottletop dispensere og flasketop buretter
Artikelnummer. p-7146489 Shop alle Brand produkter
Trådstørrelse:
Udvendig gevind: 33 mm; Flaskegevind: 38 mm
Udvendig gevind: 33 mm; Flaskegevind: 40 mm
Udvendig gevind: 33 mm; Flaskegevind: 45 mm
Materiale:
PTFE, ETFE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10170331
Brand: BRAND™ 704388
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adaptere til almindelige flaskegevind og standard koniske samlinger
  • Økonomiske polypropylen-adaptere fungerer til de fleste applikationer
  • ETFE/PTFE adaptere til aggressive syrer og opløsningsmidler
  • Førende nummer henviser til adapterens udvendige gevind
  • Andet tal henviser til flaskehalsen, adapteren passer til
  • 28 mm, 24 mm og 22 mm flaskegevind kræver stableadapter med 45/33 mm adapter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PTFE, ETFE
Hals type Bottle Thread: 38 mm
Trådstørrelse Udvendig gevind: 33 mm; Flaskegevind: 38 mm
Diameter (metrisk) hals 38 mm
Diameter (metrisk) ydre hals 33 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt