Få mere at vide
BRAND™ Flaskeadaptere til BRAND Bottletop dispensere og flasketop buretter
Shop alle Brand produkter
Trådstørrelse:
Udvendig gevind: 33 mm; Flaskegevind: 38 mm
Udvendig gevind: 33 mm; Flaskegevind: 40 mm
Udvendig gevind: 33 mm; Flaskegevind: 45 mm
Materiale:
PTFE, ETFE
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Økonomiske polypropylen-adaptere fungerer til de fleste applikationer
- ETFE/PTFE adaptere til aggressive syrer og opløsningsmidler
- Førende nummer henviser til adapterens udvendige gevind
- Andet tal henviser til flaskehalsen, adapteren passer til
- 28 mm, 24 mm og 22 mm flaskegevind kræver stableadapter med 45/33 mm adapter.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PTFE, ETFE |
| Hals type | Bottle Thread: 38 mm |
| Trådstørrelse | Udvendig gevind: 33 mm; Flaskegevind: 38 mm |
| Diameter (metrisk) hals | 38 mm |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 33 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur