Få mere at vide
BRAND™ Flaskeadaptere til BRAND Bottletop dispensere og flasketop buretter
Artikelnummer. 10170331 Shop alle Brand produkter
Trådstørrelse:
External Thread: 33 mm; Bottle Thread: 38 mm
External Thread: 33 mm; Bottle Thread: 40 mm
External Thread: 33 mm; Bottle Thread: 45 mm
Materiale:
PTFE, ETFE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10170331
Brand: BRAND™ 704388
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adaptere til almindelige flaskegevind og standard koniske samlinger
  • Økonomiske polypropylen-adaptere fungerer til de fleste applikationer
  • ETFE/PTFE adaptere til aggressive syrer og opløsningsmidler
  • Førende nummer henviser til adapterens udvendige gevind
  • Andet tal henviser til flaskehalsen, adapteren passer til
  • 28 mm, 24 mm og 22 mm flaskegevind kræver stableadapter med 45/33 mm adapter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PTFE, ETFE
Hals type Bottle Thread: 38 mm
Trådstørrelse External Thread: 33 mm; Bottle Thread: 38 mm
Diameter (metrisk) hals 38 mm
Diameter (metrisk) ydre hals 33 mm