missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Bosutinib
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18015932
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18015932 10 mg
18025112 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18015932 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4361/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Dual Src-Abl inhibitor; antiproliferative

Dual inhibitor of Abl and Src kinases (IC50 = 1.2 nM for Src in an enzymatic assay). Displays antiproliferative activity against chronic myelogenous leukemia (CML) cells and decreases the motility and invasion of breast cancer cell lines. Also exhibits potent antiproliferative activity in anchorage-independent, Src-transformed rat fibroblasts (IC50 = 100 nM). Displays selectivity for Src over non-Src family kinases such as growth factor receptor tyrosine kinases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 380843-75-4
Molekylær formel C26H29Cl2N5O3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bosutinib
Mængde 10 mg
Formel vægt 530.45
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 530.45
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.