Få mere at vide
Bosutinib Monohydrate, Mikromol
Beskrivelse
Bosutinib Monohydrate, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bosutinib Monohydrate |
| CAS | 918639-08-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bosutinib Monohydrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H29 Cl2 N5 O3 . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Bosutinib monohydrate, 3-Quinolinecarbonitrile, 4-[(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-, hydrate (1:1) (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29Cl2N5O3.H2O/c1-32-6-8-33(9-7-32)5-4-10-36-25-13-21-18(11-24(25)35-3)26(17(15-29)16-30-21)31-22-14-23(34-2)20(28)12-19(22)27;/h11-14,16H,4-10H2,1-3H3,(H,30,31);1H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O.COc1cc(Nc2c(cnc3cc(OCCCN4CCN(C)CC4)c(OC)cc23)C#N)c(Cl)cc1Cl |
| Vis mere |