Få mere at vide
Bosutinib Monohydrate, Mikromol
Artikelnummer. 30463150
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30463150 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30463150 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3998.010250
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bosutinib Monohydrate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bosutinib Monohydrate
CAS 918639-08-4
Analyt- eller komponentnavne Bosutinib Monohydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H29 Cl2 N5 O3 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bosutinib monohydrate, 3-Quinolinecarbonitrile, 4-[(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-, hydrate (1:1) (ACI)
InChI formel InChI=1S/C26H29Cl2N5O3.H2O/c1-32-6-8-33(9-7-32)5-4-10-36-25-13-21-18(11-24(25)35-3)26(17(15-29)16-30-21)31-22-14-23(34-2)20(28)12-19(22)27;/h11-14,16H,4-10H2,1-3H3,(H,30,31);1H2
Løsningstype Neat
SMIL O.COc1cc(Nc2c(cnc3cc(OCCCN4CCN(C)CC4)c(OC)cc23)C#N)c(Cl)cc1Cl
IUPAC navn 4-(2,4-dichloro-5-methoxy-anilino)-6-methoxy-7-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy]quinoline-3-carbonitrile;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 548.4614
Mængde 250 mg
Formel vægt 547.1753 g/mol