Få mere at vide
Bosutinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499946
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499946 50 mg -
16423438 10 mg -
16420936 200 mg -
16404656 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499946 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10158
MedChemExpress Bosutinib is an oral Src/Abl tyrosine kinase inhibito with IC50 of 1.2 nM and 1 nM, respectively.
Bosutinib is an oral Src/Abl tyrosine kinase inhibito with IC50 of 1.2 nM and 1 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bosutinib
CAS 380843-75-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H29Cl2N5O3
Mængde 50 mg
Synonym SKI-606
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 46 mg/mL (86.72 mM)
SMIL CN1CCN(CC1)CCCOC2=C(C=C3C(NC4=CC(OC)=C(C=C4Cl)Cl)=C(C=NC3=C2)C#N)OC
Molekylvægt (g/mol) 530.45
Formel vægt 530.45
Procent renhed 98.26%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease