Få mere at vide
Emma Safety Footwear Boston sikkerhedssko
Artikelnummer. 15928391
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15928391
Brand: Emma Safety Footwear MM40064744
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TPU'en GripForce™ Easy Twist ydersål giver maksimalt greb, er holdbar og yderst genanvendelig. Den integrerede snøring forhindrer trykpunkter fra kroge og øjne og Hydro-Tec™ foring giver optimal åndbarhed.
  • S1P-Sikkerhedssko med sålplade til tørt arbejde
  • Strikket tekstil konstruktion
  • Polyurethan belagt
  • Hydro-Tec™ Antibakteriel
  • Metalfri
  • Kromfri foring
  • ESD certificeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Lukketype Snørebånd
Farve Sort, Grå
Design Boston
Liner materiale Hydro-Tec™ Antibakteriel
Materiale Tekstil
Størrelse 44
Tå materiale Komposit