Få mere at vide
Emma Safety Footwear Boston S1P sko
Størrelse:
35
36
37
38
48
Beskrivelse
- Ekstra let, ekstra stærk. Denne Athletic sikkerhedssko kombinerer optimal komfort med optimal beskyttelse. Og det har også udseendet. Takket være den strikkede tekstiloverdel og den Nano Carbon Composite beskyttende næse, Boston er særlig let og komfortabel. Ideel til arbejdspladser, hvor sikkerhed og langvarig komfort er topprioritet.
- TPU'en GripForce™ Easy Twist ydersål giver maksimalt greb, er holdbar og yderst genanvendelig. Den integrerede snøring forhindrer trykpunkter fra kroge og øjne og Hydro-Tec™ Antibakteriel foring giver optimal åndbarhed. Boston udstråler ren sportsånd og er designet til præstation og udseende.
- Industrier
- Logistik& transportere
- Elektronik
- Fremstilling
- Sikkerhedssko
- S1P-Sikkerhedssko med sålplade til tørt arbejde
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 20345:2011 |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Sort, Grå, Orange |
| Til brug med (applikation) | Logistik og Transport, Elektronik, Fremstilling |
| Liner materiale | Hydro-Tec Antibakteriel |
| Materiale | Polyurethan |
| Størrelse | 37 |
| Tå materiale | Komposit |
| Passe | Standard bredde |
| Ankel stil | Lavt skåret |
| Vis mere |