Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ Boston runde smalmundede klare glasflasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12700318
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
950 mL
Niveau:
Bearbejdet
Certificeret
Lukkestørrelse:
22-400 mm
24-414 mm
33-400 mm
Artikelnummer. 12700318
Brand: Thermo Scientific™ 3291000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg denne smalmundede, klare glasflaske til indsamling af vandprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter, hvor lysbeskyttelse ikke er påkrævet.
Vælg dette Thermo Scientific™ I-Chem™ Boston rund glasflaske med smal mund til indsamling af vandprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter, hvor lysbeskyttelse ikke er påkrævet. Flasker er tilgængelige Certificeret til at opfylde EPA-ydelsesbaserede specifikationer for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser, behandlet på samme måde som de certificerede flasker, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
  • Klar Type III soda-lime glasflaske
  • PTFE-foret hvid polypropylen hætte med lukket top
  • Størrelser spænder fra 125mL til 1000mL
  • Lukninger samlet på flasker
Certificerede flasker kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver flaske er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede flasker behandles på samme måde som certificerede flasker og kommer med alle funktionerne i certificerede flasker, men flasker er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Uforarbejdede flasker er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces. Æske med spånpladedelere for at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 950 ml
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Certificeringsparametre Semi-VOA, pesticider, PCB, metaller
Farve Klar
Oversigt Klart glas Boston runde
Diameter (engelsk) Indre 0,88 tommer.
Diameter (engelsk) 3,66 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 2.2 cm
Materiale Glas (type 3)
nr. pr. sag 12
Udskiftning af lukning B167-3300BL
Lukningsfarve Hvid
Niveau Certificeret
Liner materiale PTFE
Bind (engelsk) Brim 33 oz.
Volumen (metrisk) Rand 975 mL
Certificeringer/compliance Certificerede og forarbejdede flasker opfylder eller overgår EPA-præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem. Analysecertifikat (CofA) inkluderet.
Mund Smal
Højde (metrisk) 286 mm
Produkttype Boston rund flaske
Højde (engelsk) 11,25''
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 33-400 mm
Diameter (metrisk) 93 mm
Lukketype Lukket tophætte