Få mere at vide
Thermo Scientific™ Boston runde ravgule kander med smal mund med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15810352
Kapacitet (metrisk):
2360 mL
4000 mL
Niveau:
Bearbejdet
Certified
Ubehandlet
nr. pr. sag:
4
6
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 15810352
Brand: Thermo Scientific™ 1452360
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indsaml vandprøver for en række organiske og uorganiske målanalytter, hvor lysbeskyttelse er påkrævet med disse ravgule kander med smal mund med lukning.
Saml vandprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter, hvor lysbeskyttelse er påkrævet med Thermo Scientific™ Boston runde, ravgule glaskander med smal mund. Disse kander er designet til at indsamle vandprøver til en række forskellige organiske og uorganiske målanalytter, hvor lysbeskyttelse er påkrævet, og disse kander er tilgængelige Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller, behandlet på samme måde som de certificerede kander, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet renset og klar til din egen renseprocedure.
  • Amber Type III soda-lime glaskande; anbefales til lysfølsomme prøver
  • PTFE-foret hvid polypropylen lukket tophætte
  • Vælg mellem 2360mL eller 4L
  • Lukninger samlet på beholdere
Certificerede kander kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver kande individuelt stregkodet med lotnummer og unikt containernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede kander behandles på samme måde som certificerede kander og leveres med alle funktionerne fra certificerede kander, men kanderne er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Uforarbejdede kander er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces. Æske med spånpladedelere for at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 74 oz., 2360 ml
Kapacitet (metrisk) 2360 mL
Kapacitet (engelsk) 74 oz.
Certificeringsparametre Ingen
Farve Ravgul
Oversigt Ravfarvet glaskande
Diameter (engelsk) Indre 1 tomme
Diameter (engelsk) 5,35 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 2.5 cm
Materiale Glas (type 3)
nr. pr. sag 6
Udskiftning af lukning B167-3830BL
Lukningsfarve Hvid
Niveau Ubehandlet
Liner materiale PTFE
Bind (engelsk) Brim 90 oz.
Volumen (metrisk) Rand 2663 mL
Certificeringer/compliance Ingen
Mund Smal
Højde (metrisk) 308 mm
Produkttype Kande
Højde (engelsk) 12,12 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 136 mm
Lukketype Lukket tophætte