Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ Boston runde ravfarvede smalmundede glasflasker med lukning
Beskrivelse
Designet til at indsamle vandprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter, hvor lysbeskyttelse er påkrævet. Thermo Scientific™ Boston runde ravfarvede glasflasker med smal mund er tilgængelige Certificeret til at opfylde EPA-ydelsesbaserede specifikationer for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser, behandlet på samme måde som de certificerede flasker, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
- Amber Type III soda-kalk glasflaske; anbefales til lysfølsomme prøver
- PTFE-foret hvid polypropylen hætte med lukket top
- Størrelser spænder fra 125 til 1000 ml
- Lukninger samlet på flasker
Inkluderer:
Certificerede flasker kommer med følgende funktioner:
- Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser
- Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
- Hver flaske er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
- Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
- Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
- Spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede flasker behandles på samme måde som certificerede flasker og kommer med alle funktionerne i certificerede flasker, men flasker er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Uforarbejdede flasker er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces. Æske med spånpladedelere for at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Certificeringsparametre | Ingen |
| Farve | Ravgul |
| Oversigt | Ravfarvet glas Boston rund |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,56 tommer. |
| Diameter (engelsk) | 1,88 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.4 cm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| nr. pr. sag | 12 |
| Vis mere |