Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ Boston runde ravfarvede smalmundede glasflasker med lukning
Artikelnummer. 15292190
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1000 mL
Niveau:
Bearbejdet
Ubehandlet
Lukkestørrelse:
22-400 mm
28-400 mm
33-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Niveau Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
15292190 500 mL Bearbejdet 28-400 mm Pakke med 12
16150611 125 mL Ubehandlet 22-400 mm -
15256798 1000 mL Ubehandlet 33-430 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15292190 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2490500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00 DKK
    526.01 DKK / Pakke med 12
    Spare 15.99 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Vælg disse runde, ravgule glaskrukker med smal mund med lukning til opsamling af vandprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter, hvor lysbeskyttelse er påkrævet.
Designet til at indsamle vandprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter, hvor lysbeskyttelse er påkrævet. Thermo Scientific™ Boston runde ravfarvede glasflasker med smal mund er tilgængelige Certificeret til at opfylde EPA-ydelsesbaserede specifikationer for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser, behandlet på samme måde som de certificerede flasker, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
  • Amber Type III soda-kalk glasflaske; anbefales til lysfølsomme prøver
  • PTFE-foret hvid polypropylen hætte med lukket top
  • Størrelser spænder fra 125 til 1000 ml
  • Lukninger samlet på flasker
Inkluderer:
Certificerede flasker kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver flaske er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede flasker behandles på samme måde som certificerede flasker og kommer med alle funktionerne i certificerede flasker, men flasker er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Uforarbejdede flasker er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces. Æske med spånpladedelere for at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Certificeringsparametre Semi-VOA, pesticider, PCB
Farve Ravgul
Oversigt Ravfarvet glas Boston rund
Diameter (engelsk) Indre 0,75 tommer
Diameter (engelsk) 2,99 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.9 cm
Materiale Glas (type 3)
nr. pr. sag 12
Udskiftning af lukning B167-2800BL
Lukningsfarve Hvid
Niveau Bearbejdet
Liner materiale PTFE
Bind (engelsk) Brim 16,7 oz.
Volumen (metrisk) Rand 493 mL
Mund Smal
Højde (metrisk) 168 mm
Højde (engelsk) 6,61 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28-400 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Lukketype Lukket tophætte
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Certificeringer/compliance Certificerede og forarbejdede flasker opfylder eller overgår EPA-præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider og PCB's analyse; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Produkttype Prøveflaske