Få mere at vide
Fisherbrand™ Custom rensede klare Boston runde flasker
Artikelnummer. 13164634 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13164634 250 mL Pakke med 12
13137664 30 mL Pakke med 48
11764289 60 mL Pakke med 24
13157474 500 mL Pakke med 12
11774289 1000 mL Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13164634
Forventet forsendelse: 13-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideal storage for solvents, chemicals and samples. Fisherbrand™ Custom Cleaned Clear Boston Round Bottles are manufactured from clear soda glass.
  • Smal mund
  • Forrenset for synlige partikler ved hjælp af deioniseret vand
  • Med hvid polypropylenhætte med PTFE-beklædt polyethylen-opskummet foring
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Rengøringsprocedure USP renset vand
Farve Klar
Materiale Soda lime glas
Længde (metrisk) 76mm
Mængde 12/PK.
Lukningsfarve Hvid
Liner materiale PTFE
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale PTFE
Lukkestørrelse 24-400 mm
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Form Rund
Produkttype Boston rund flaske