Få mere at vide
Fisherbrand™ Custom rensede klare Boston runde flasker
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Beskrivelse
- Narrow mouth
- Pre-cleaned for visible particulates using deionised water
- With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Rengøringsprocedure | USP purified Water |
| Farve | Clear |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Mængde | 12/PK. |
| Lukningsfarve | White |
| Liner materiale | PTFE |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Mund | Narrow |
| Form | Round |
| Vis mere |