Få mere at vide
Fisherbrand™ Custom rensede klare Boston runde flasker
Artikelnummer. 11774289 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Artikelnummer. 11774289
Ideal storage for solvents, chemicals and samples. Fisherbrand™ Custom Cleaned Clear Boston Round Bottles are manufactured from clear soda glass.
  • Narrow mouth
  • Pre-cleaned for visible particulates using deionised water
  • With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Rengøringsprocedure USP purified Water
Farve Clear
Materiale Soda Lime Glass
Længde (metrisk) 76 mm
Mængde 12/PK.
Lukningsfarve White
Liner materiale PTFE/Polyethylene
Lukning inkluderet Yes
Mund Narrow
Form Round
Produkttype Boston Round Bottle
Lukke liner Polyethylene
Lukningsmateriale PTFE
Lukkestørrelse 33-400 mm
Lukketype Screw Cap