Få mere at vide
Fisherbrand™ Omrører Bosshead
Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
unbraconøgle, adaptere
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Anodiseret aluminium, rustfrit stål |
| Inkluderer | unbraconøgle, adaptere |
| Størrelse | 18 mm dia., 13 mm dia. |
| Til brug med (udstyr) | 18 mm lodrette stænger, 13 mm vandrette støttestænger |