Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Bosshead Alu-Maxi til stænger op til 24 mm
Artikelnummer. 31237678
Skift visning
Højde (metrisk):
35 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
31237678 35 mm
1 options
Artikelnummer. 31237678 Leverandør Usbeck Laborgeraete™ Leverandørnr. 2408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00 DKK
    126.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.88 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Holdbart aluminiumshoved designet til sikkert at holde stænger med større diametre på plads.
  • Fremstillet af pulverlakeret aluminium
  • Velegnet til runde stænger og tilbehør op til Ø 19 mm og Ø 24 mm
  • Udstyret med tommelskruer lavet af nikkelbelagt messing
Tekniske data
Materiale Aluminium
Højde (metrisk) 35 mm
Produkttype Bosshead
Vægt (metrisk) 90 g