Få mere at vide
Fisherbrand™ Bossheads
Artikelnummer. 11745386 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Inkluderer:
Blå skrue i plast
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11745386 Blå skrue i plast Hver
1 options
Artikelnummer. 11745386
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til sikkert at holde klemmer på plads på laboratoriestilladser. R&L Enterprises™ Bossheads kommer med forskudte kæber for større styrke.
  • Aluminiumslegering med spændeskruer
  • Til brug med stænger op til 16 mm i diameter
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Bosshead klemme
Inkluderer Blå skrue i plast
Til brug med (udstyr) Til stænger op til 16 mm dia.
Diameter (metrisk) 16 mm