Få mere at vide
Bosentan-relateret USP forbindelse D, Mikromol™
Artikelnummer. 17983576
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17983576 100 mg
30052678 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17983576 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3369.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Bosentan-relateret USP forbindelse D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
CAS 150728-13-5
Analyt- eller komponentnavne 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H10 Cl2 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,2'-Bipyrimidine, 4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-dipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)pyrimidine, (4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine), Bosentan Related Compound D, Bosentan Related Compound D
InChI formel InChI=1S/C15H10Cl2N4O2/c1-22-9-5-2-3-6-10(9)23-11-12(16)20-15(21-13(11)17)14-18-7-4-8-19-14/h2-8H,1H3
SMIL COc1ccccc1Oc2c(Cl)nc(nc2Cl)c3ncccn3
IUPAC navn 4,6-dichlor-5-(2-methoxyphenoxy)-2-pyrimidin-2-ylpyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 349.17
Mængde 100 mg
Formel vægt 348,0181 g/mol