missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bosentan-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bosentan-d4 |
| CAS | 1065472-77-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C27H25D4N5O6S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-(1,1-Dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy-d4)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2’-bipyrimidin]-4-yl]benzenesulfonamide, p-tert-Butyl-N-[6-(2-hydroxyethoxy-d4)-5- (o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide, Actelion-d4, Ro 47-0203-d4, Ro 47-0203/039-d4, Tracleer-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H29N5O6S/c1-27(2,3)18-10-12-19(13-11-18)39(34,35)32-23-22(38-21-9-6-5-8-20(21)36-4)26(37-17-16-33)31-25(30-23)24-28-14-7-15-29-24/h5-15,33H,16-17H2,1-4H3,(H,30,31,32)/i16D2,17D2 |
| SMIL | OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1=C(OC2=CC=CC=C2OC)C(NS(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)(=O)=O)=NC(C4=NC=CC=N4)=N1 |
| IUPAC navn | 4-tert-butyl-N-[5-(2-methoxyphenoxy)-2-pyrimidin-2-yl-6-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethoxy)pyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 555.64 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?