Få mere at vide
Boscalid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323736
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30323736 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30323736 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV10663000AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boscalid
CAS 188425-85-6
Analyt- eller komponentnavne Boscalid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H12 Cl2 N2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Pyridinecarboxamide, 2-chloro-N-(4'-chloro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-, 2-Chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide, BAS 510F, Boscalid, Cantus, Emerald, Emerald (fungicide), Endura, F 510, Filan, Nicobifen
InChI formel InChI=1S/C18H12Cl2N2O/c19-13-9-7-12(8-10-13)14-4-1-2-6-16(14)22-18(23)15-5-3-11-21-17(15)20/h1-11H,(H,22,23)
SMIL Clc1ccc(cc1)c2ccccc2NC(=O)c3cccnc3Cl
IUPAC navn 2-chloro-N-[2-(4-chlorophenyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 343.21
Mængde 5 ml
Formel vægt 342.0327 g/mol