Få mere at vide
Boscalid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boscalid |
| CAS | 188425-85-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Boscalid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H12 Cl2 N2 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxamide, 2-chloro-N-(4'-chloro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-, 2-Chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide, BAS 510F, Boscalid, Cantus, Emerald, Emerald (fungicide), Endura, F 510, Filan, Nicobifen |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12Cl2N2O/c19-13-9-7-12(8-10-13)14-4-1-2-6-16(14)22-18(23)15-5-3-11-21-17(15)20/h1-11H,(H,22,23) |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)c2ccccc2NC(=O)c3cccnc3Cl |
| Vis mere |