missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bortezomib Trimer, TRC

Artikelnummer. 30340764
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340764 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340764 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB67572010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bortezomib Trimer
CAS 390800-88-1
Molekylær formel C57 H69 B3 N12 O9
Mængde 10 mg
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, N,N',N''-[2,4,6-boroxintriyltris[[(1R)-3-methylbutylidene]imino[(1S)-2-oxo-1-(phenylmethyl)-2,1-ethanediyl]]]tris- (ACI), N,N',N''-[2,4,6-Boroxintriyltris[[(1R)-3-methylbutylidene]imino[(1S)-2-oxo-1-(phenylmethyl)-2,1-ethanediyl]]]t
InChI formel InChI=1S/C57H69B3N12O9/c1-37(2)28-49(70-52(73)43(31-40-16-10-7-11-17-40)67-55(76)46-34-61-22-25-64-46)58-79-59(50(29-38(3)4)71-53(74)44(32-41-18-12-8-13-19-41)68-56(77)47-35-62-23-26-65-47)81-60(80-58)51(30-39(5)6)72-54(75)45(33-42-20-14-9-15-21-42)69-57(
SMIL CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2)B3OB(OB(O3)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc4ccccc4)NC(=O)c5cnccn5)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc6ccccc6)NC(=O)c7cnccn7
IUPAC navn N-[(2S)-1-[[(1R)-1-[4,6-bis[(1R)-3-methyl-1-[[(2S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)propanoyl]amino]butyl]-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinan-2-yl]-3-methylbutyl]amino]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]pyrazine-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 1098.666
Formel vægt 1098.559
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.