Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Bortezomib
Description
Bortezomib is a high affinity proteasome inhibitor (Ki = 0.6 nM). Inhibits growth of multiple myeloma (MM) cell lines (IC50 values in <50 nM range); induces apoptosis in MM cell lines and MM patient derived cells, including p53 mutant cell lines. Decreases adherence of MM cells lines to bone marrow stromal cells (BMSCs). Acts synergistically with dexamethasone (Cat. No. 1126). Also cytotoxic in MCF-7 breast cancer cell line (IC50 = 50 nM).
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | B-[(1 R)-3-Methyl-1-[[(2 S)-1-oxo-3-phenyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]propyl]amino]butyl]boronic acid |
| CAS | 179324-69-7 |
| Mængde | 25 mg |
| Mål | Proteasome Inhibitors |
| Molekylær formel | C19H25BN4O4 |
| Renhed | 0.98 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?