Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglastragt
Artikelnummer. 11582423 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
55 mm
75 mm
100 mm
155 mm
215 mm
Diameter (metrisk) stilk:
8 mm
9 mm
12 mm
19 mm
24 mm
Længde (metrisk) stilk:
60 mm
80 mm
110 mm
150 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Diameter (metrisk) stilk Længde (metrisk) stilk Pakningsstørrelse
11582423 75 mm 9 mm 80 mm Pakke med 10
11592423 100 mm 12 mm 110 mm Pakke med 10
11512433 215 mm 24 mm 180 mm Hver
11502433 155 mm 19 mm 150 mm Hver
11572423 55 mm 8 mm 60 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11582423
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Almindeligt glastragt fremstillet af borosilikatglas. Fisherbrand™ Borosilikatglastragt er ideel til brug med tragtvæsker i laboratorieapplikationer.
Almindeligt glastragt fremstillet af borosilikatglas.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 75 mm
Diameter (metrisk) stilk 9 mm
Materiale Borosilikatglas
Længde (metrisk) stilk 80 mm