Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglastragt
Artikelnummer. 11502433 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
55 mm
75 mm
100 mm
155 mm
215 mm
Diameter (metrisk) stilk:
8 mm
9 mm
12 mm
19 mm
24 mm
Længde (metrisk) stilk:
60 mm
80 mm
110 mm
150 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11502433
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Almindeligt glastragt fremstillet af borosilikatglas. Fisherbrand™ Borosilikatglastragt er ideel til brug med tragtvæsker i laboratorieapplikationer.
Almindeligt glastragt fremstillet af borosilikatglas.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 155 mm
Diameter (metrisk) stilk 19 mm
Materiale Borosilikatglas
Længde (metrisk) stilk 150 mm