Få mere at vide
Cytiva Borosilikat/Polyetheretherketon/Perfluorgummi/Nitrilbutadiengummi Superloops
Artikelnummer. 11337621 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Maks. Tryk:
40 bar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Maks. Tryk Pakningsstørrelse
11337621 40 bar Hver
1 options
Artikelnummer. 11337621 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18111381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8330.00 DKK
    7518.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 812.00 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Anvendes til indføring af store prøvevolumener i et væske-LC-system under tryk. Cytiva Lifescience™ Borosilikat/Polyetheretherketon/Perfluorgummi/Nitrilbutadiengummi Superloops fungerer sammen med 7-ports ventiler.
  • Superloop kan bruges i forbindelse med 7-ports ventiler. De patenterede enheder muliggør kontrolleret indlæsning af store prøver, enten i form af flere små injektioner eller en enkelt stor injektion. De kan også bruges til at injicere pulser af en specifik bufferopløsning.
  • Fleksibel: injicer store eller små prøvevolumener.
  • Høj reproducerbarhed og genopretning.
  • Ingen gradientfortynding med indvendig bevægelig tætning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Forbindelsesstørrelse (metrisk) 1.58 mm
Størrelse (metrisk) 30 mm dia. x 130 mm L
Til brug med (applikation) Vandige opløsninger og alkoholer
Maks. Tryk 40 bar
Temperatur (metrisk) Maks 4 °C til 40 °C
Længde (metrisk) 130 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 30 mm
Volumen (metrisk) 10 mL