Learn More
Cytiva Borosilikatglas XK kromatografirør
Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Samlet længde (metrisk):
20 cm
30 cm
40 cm
60 cm
70 cm
100 cm
400 cm
Til brug med:
16/100 kolonner
16/20 kolonner
16/40 kolonner
16/70 kolonner
26/100 kolonner
26/20 kolonner
26/40 kolonner
26/70 kolonner
50/100 kolonner
50/20 kolonner
50/30 kolonner
50/60 kolonner
Unit Size:
Hver
Description
- Til brug med mange organiske opløsningsmidler undtagen chlorerede carbonhydrider, acetone og andre ketoner, alifatiske estere og phenol
- Opløsninger indeholdende mere end 10 % NaOH, 10 % HCl, andre stærke mineralsyrer eller 5 % eddikesyre bør ikke anvendes
Specifications
Specifications
| Til brug med | 50/100 kolonner |
| Type | XK søjlerør |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 50 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 400 cm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 4 °C |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 60 °C |