Få mere at vide
Cytiva Borosilikatglas XK kromatografirør
Artikelnummer. 10545010 Shop alle Cytiva produkter
Samlet længde (metrisk):
20 cm
30 cm
40 cm
60 cm
70 cm
100 cm
400 cm
Til brug med:
16/100 kolonner
16/20 kolonner
16/40 kolonner
16/70 kolonner
26/100 kolonner
26/20 kolonner
26/40 kolonner
26/70 kolonner
50/100 kolonner
50/20 kolonner
50/30 kolonner
50/60 kolonner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10545010
Brand: Cytiva 19132601
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan bruges i vandige opløsninger og næsten alle organiske opløsningsmidler, der almindeligvis anvendes i væskekromatografi af makromolekyler.
  • Til brug med mange organiske opløsningsmidler undtagen chlorerede carbonhydrider, acetone og andre ketoner, alifatiske estere og phenol
  • Opløsninger indeholdende mere end 10 % NaOH, 10 % HCl, andre stærke mineralsyrer eller 5 % eddikesyre bør ikke anvendes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med 50/30 kolonner
Type XK søjlerør
Diameter (metrisk) Indvendig 50 mm
Samlet længde (metrisk) 30 cm
Materiale Borosilikatglas
Min. Driftstemperatur (metrisk) 4 °C
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 60 °C