Få mere at vide
Cytiva Borosilikatglas XK kromatografirør
Shop alle Cytiva produkter
Samlet længde (metrisk):
20 cm
30 cm
40 cm
60 cm
70 cm
100 cm
400 cm
Til brug med:
16/100 kolonner
16/20 kolonner
16/40 kolonner
16/70 kolonner
26/100 kolonner
26/20 kolonner
26/40 kolonner
26/70 kolonner
50/100 kolonner
50/20 kolonner
50/30 kolonner
50/60 kolonner
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med mange organiske opløsningsmidler undtagen chlorerede carbonhydrider, acetone og andre ketoner, alifatiske estere og phenol
- Opløsninger indeholdende mere end 10 % NaOH, 10 % HCl, andre stærke mineralsyrer eller 5 % eddikesyre bør ikke anvendes
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | 16/20 kolonner |
| Type | XK søjlerør |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 16 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 20 cm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 4 °C |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 60 °C |