Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Vejesko af glas
Længde (metrisk):
82 mm
95 mm
Beskrivelse
- Vejeske/tragt kombination
- Fås i en række størrelser
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Kapacitet (metrisk) | 6 mL |
| Produkttype | Vejeske |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til fuldstændig tømning uden tab |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Længde (metrisk) | 95 mm |