Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Vejesko af glas
Artikelnummer. 10064453
Længde (metrisk):
82 mm
95 mm
Artikelnummer. 10064453
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05568003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tømmes helt uden tab af materiale. Lenz Laborglasinstrumente™ Glasvægte er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Vejeske/tragt kombination
  • Fås i en række størrelser
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Kapacitet (metrisk) 3 mL
Produkttype Vejeske
Til brug med (applikation) Anvendes til fuldstændig tømning uden tab
Materiale Borosilikatglas
Længde (metrisk) 82 mm