Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas vejetragte
Artikelnummer. 11592902 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
10 ml
Højde (metrisk):
70 mm
85 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11592902 10 ml 100 mm Hver
11572902 3 ml 70 mm Hver
11582902 6 ml 85 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11592902
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indfør pulver via den rørformede stilk. Fisherbrand™ Borosilikatglas-vejetragte er ideelle til vejning af små mængder pulver.
Ideel til vejning af små mængder pulver. Pulver kan indføres via den rørformede stilk.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 100 mm
Til brug med (applikation) Ideel til vejning af små mængder pulver
Produkttype Vejetragt