Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas vejetragte
Artikelnummer. 11582902 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
10 ml
Højde (metrisk):
70 mm
85 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11582902 6 ml 85 mm Hver
11572902 3 ml 70 mm Hver
11592902 10 ml 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11582902
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indfør pulver via den rørformede stilk. Fisherbrand™ Borosilikatglas-vejetragte er ideelle til vejning af små mængder pulver.
Ideel til vejning af små mængder pulver. Pulver kan indføres via den rørformede stilk.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 6 ml
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 85 mm
Til brug med (applikation) Ideel til vejning af små mængder pulver
Produkttype Vejetragt