Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ Vejningsbåde af glas
Artikelnummer. p-8007118
Kapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10489621
Brand: Karl Hecht™ 44248010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til nem overførsel af væsker og pulvere i laboratoriet. Karl Hecht™ Assistent™ Glasvejebåde er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikat 3,3 glas.
  • Fås i forskellige kapaciteter
  • Klart glas
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 105 mm
Produkttype Vejetragt