Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ Vejningsbåde af glas
Artikelnummer. 10489621
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10489621 10 ml Hver
10419061 6 ml Hver
10268291 3 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10489621 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 44248010
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til nem overførsel af væsker og pulvere i laboratoriet. Karl Hecht™ Assistent™ Glasvejebåde er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikat 3,3 glas.
  • Fås i forskellige kapaciteter
  • Klart glas
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 105 mm
Produkttype Vejetragt