Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ Vejningsbåde af glas
Artikelnummer. 10268291
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10268291 3 ml Hver
10489621 10 ml Hver
10419061 6 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10268291 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 44248003
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Til nem overførsel af væsker og pulvere i laboratoriet. Karl Hecht™ Assistent™ Glasvejebåde er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikat 3,3 glas.
  • Fås i forskellige kapaciteter
  • Klart glas
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 70 mm
Produkttype Vejetragt