Få mere at vide
Karl Hecht™ Målekolbe med kant
Kapacitet (metrisk):
3000 mL
Beskrivelse
- Duran™ borosilikatglas 3.3.
- Standard type.
- Sammensmeltet blå graduering.
- Kantet, uden prop.
- Tykvægget, solid finish.
- Tydeligt læselige figurer og mærker.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (6,5) |
| Produkttype | Målekolbe |
| Tolerance | 1.2 mL |
| Uddannet | Ja |
| Mundstil | Kantet |
| Lukkestørrelse | NS 29 |