Få mere at vide
Karl Hecht™ Målekolbe med kant
Mål enkelt og nøjagtigt de nødvendige prøvevolumener. Karl Hecht™ Målekolbe med kant er tykvægget, tydeligt markeret og mærket og har en solid finish.
Brand: Karl Hecht™ 42089092
813.76 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Duran™ borosilikatglas 3.3.
- Standard type.
- Sammensmeltet blå graduering.
- Kantet, uden prop.
- Tykvægget, solid finish.
- Tydeligt læselige figurer og mærker.
Tekniske data
DIN EN ISO 1042 | |
Borosilikatglas (6,5) | |
1.2 mL | |
Kantet |
3000 mL | |
Målekolbe | |
Ja | |
NS 29 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Karl Hecht™ Målekolbe med kant > Kapacitet: 3000 ml, lukning: NS 29, tolerance: 1,2 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion