Få mere at vide
Kimble Chase™ Amber hætteglas med hætter og liners
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Beskrivelse
- Ravfarvede hætteglas
- Sorte fenollukninger med lukket top med PTFE-beklædte hvide gummiforinger, umonteret
- Fremstillet af 51 ekspansionsborosilikatravfarvet glas i overensstemmelse med USP Type I krav
- Alternative kasketter til rådighed
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Sort |
| Materiale (liner) | White Rubber |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 21 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (51 ekspansion) |
| Volumen (metrisk) | 16 mL |
| nr. pr. sag | 1152 |
| nr. pr. pakke | 144 |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Lukketype | Lukket top, sort phenolhætte med hvid gummiforing, umonteret |
| Højde (metrisk) | 70 mm |
| Vis mere |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur